Wichtige Dokumente
511471
Poly(acrylamid-co-acrylsäure) partielles Natriumsalz
Mw 520,000, Mn 150,000 (Typical), acrylamide ~80 wt. %
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
Mn 150,000 (Typical)
Mw 520,000
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
acrylamide, ~80 wt. %
Verunreinigungen
≤7.0 wt. % water
Viskosität
150-700 cP(25 °C)(lit.)
Löslichkeit
water and some protic solvents: soluble
Mw/Mn
3.5
SMILES String
[Na+].NC(=O)C=C.OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.2C3H4O2.Na/c3*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;+1/p-1
InChIKey
DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?