Merck
432776
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamid-co-acrylsäure) Kaliumsalz
cross-linked, 200-1000 μm particle size
Synonym(e):
Acrylamide-potassium acrylate copolymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Quervernetzung
cross-linked
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
potassium, ~9%
Partikelgröße
200-1000 μm
pH-Wert
5.5-6.0
Dichte
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)C=C.[K]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2.K/c2*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5);/q;;+1/p-1
InChIKey
HNXHILBJDFONSX-UHFFFAOYSA-M
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superabsorbent polymer. Rapid absorption of water. Material can undergo many wet/dry cycles.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)