GF45806339
Polyacrylamide/Acrylate
(hydrogel), granule, 2.5 mm nominal granule size, weight 1000 g
Synonym(e):
AC336310
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 458-063-39
Gewicht
1000 g
Nominale Korngröße
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)