Merck
492299
Sigma-Aldrich
Natrium-DL-3-hydroxybutyrat-2,4-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
DL-3-Hydroxy-buttersäure-2,413C2 Natriumsalz Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
13CH3CH(OH)13CH2CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
161-167 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[13CH3]C(O)[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChIKey
NBPUSGBJDWCHKC-AWQJXPNKSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)