Wichtige Dokumente
175854
Malonsäure-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Propanedioic-2,2-d2 acid-1,3-d2, Tetradeuteriomalonic acid
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1D2/hD2
InChIKey
OFOBLEOULBTSOW-BGOGGDMHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?