Merck
490938
Sigma-Aldrich
Natriumtrifluoracetat-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CF313CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
207 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].[O-][13C](=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
InChIKey
UYCAUPASBSROMS-YTBWXGASSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)