Wichtige Dokumente
796875
Fluoroacetic acid
95%
Synonym(e):
α-Fluoroacetic acid, Cymonic acid, Fluoroethanoic acid, Gifblaar poison, Monofluoroacetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
O=C(O)CF
InChI
1S/C2H3FO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChIKey
QEWYKACRFQMRMB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?