Merck
358703
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2
≥99.5 atom % D
Synonym(e):
1,2-Dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethan
About This Item
Lineare Formel:
Cl2CDCDCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.86
Beilstein:
1699903
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Isotopenreinheit
≥99.5 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
145-146 °C/737 mmHg (lit.)
Dichte
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D
InChIKey
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2 ist 1,1,2,2-Tetrachlorethan, in dem alle Wasserstoffatome durch Deuterium ersetzt wurden. Es wird verbreitet als NMR-Lösungsmittel eingesetzt.
Anwendung
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2 wird als Lösungsmittel für Folgendes verwendet:
  • Synthese von zyklischem Olefincopolymerschaum (COC), der ein ausgezeichnetes thermisches Isoliermaterial in Energiemanagementanwendungen ist.
  • NMR-Messung zum Bestimmen verschiedener Zwischenproduktverbindungen.
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Haobing Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(32), 12624-12633 (2019-07-26)
The precise control of regio- and stereochemistry in the cyclopolymerization of heteroatom-functionalized α,ω-dienes is of much interest and importance, but has remained a challenge to date. We report herein the regio-, diastereoselective and stereoregular cyclopolymerization of ether- and thioether-functionalized 1,6-heptadienes
A E London et al.
Science advances, 5(5), eaav2336-eaav2336 (2019-05-30)
Interest in high-spin organic materials is driven by opportunities to enable far-reaching fundamental science and develop technologies that integrate light element spin, magnetic, and quantum functionalities. Although extensively studied, the intrinsic instability of these materials complicates synthesis and precludes an
Randi Zhang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(47), 17488-17498 (2019-11-21)
Five structurally related bis(arylimino)pyridine-iron(ii) chloride complexes, [2-[CMeN{2,6-{(4-FC6H4)2CH}2-4-NO2}]-6-(CMeNAr)C5H3N]FeCl2 (Ar = 2,6-Me2C6H3Fe1, 2,6-Et2C6H3Fe2, 2,6-i-Pr2C6H3Fe3, 2,4,6-Me3C6H2Fe4, and 2,6-Et2-4-MeC6H2Fe5), incorporating one N-2,6-bis{di(4-fluorophenyl)methyl}-4-nitrophenyl group and one distinct N-aryl group, have been prepared in good yield through the interaction of the corresponding free ligands (L1-L5) with
Liwei Guo et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(17), 5604-5613 (2019-04-09)
A novel family of 2,6-bis[1-(p-dibenzocycloheptylarylimino)ethyl]pyridylcobalt dichlorides Co1-Co4 were synthesized and fully characterized by FT-IR, 1H NMR, and elemental analysis as well as X-ray diffraction analysis. The 1H NMR spectra of these paramagnetic cobalt complexes Co1-Co3 showed similar spectra with one
Emilie Steiner et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 53(8), 596-602 (2015-06-23)
Host-guest complexes between cryptophane-A analogue with butoxy groups (cryptophane-But) and chloromethanes (chloroform, dichloromethane) were investigated in the solid state by means of magic-angle spinning (13)C NMR spectroscopy. The separated local fields method with (13)C-(1)H dipolar recoupling was used to determine