Merck
683582
Sigma-Aldrich
Ölsäure-d34
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)7CD=CD(CD2)7CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.13
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13.4 °C (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+34
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(\[2H])=C(\[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-PRLROCHISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)