Merck
490245
Sigma-Aldrich
Methan-d4
99 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CD4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Dampfdichte
0.55 (vs air)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
−161 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−183 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D4
InChIKey
VNWKTOKETHGBQD-JQYAHLJZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Lecture bottle with brass CGA 110/180 valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Empfohlene Produkte
Control valve Z146943 (brass, 1/4" hose outlet) or Z187224 (SS, 1/4" compression fitting outlet)
Empfohlenes Ventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F
Flammpunkt (°C)
-18 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)