Wichtige Dokumente
485217
Acetonitril-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Methylcyanid-13C2
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][13C]#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1,2+1
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?