Merck
279382
Sigma-Aldrich
Ethylacetat-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH313CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Expl.-Gr.
11.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.372 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-84 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCO[13C](C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i4+1
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-AZXPZELESA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)