Wichtige Dokumente
484881
4-[Bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]benzaldehyd
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
193-195 °C/0.08 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
amine
ester
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(CCOC(C)=O)CCOC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO5/c1-12(18)20-9-7-16(8-10-21-13(2)19)15-5-3-14(11-17)4-6-15/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3
InChIKey
HYLXLGFSGXFLFE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)