Wichtige Dokumente
647209
4-(Diphenylamino)benzaldehyd
97%
Synonym(e):
4-Formyltriphenylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
129-133 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
O=Cc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15NO/c21-15-16-11-13-19(14-12-16)20(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18/h1-15H
InChIKey
UESSERYYFWCTBU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?