Merck
484652
Sigma-Aldrich
6-Brompyridin-2-carbonsäure
98%
Synonym(e):
6-Brompicolinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
192-194 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used in synthesis of chiral 2,2′-dipyidylamines
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 45, 5019-5021 (2004)