Wichtige Dokumente
D215554
Dipropylenglykol
99%, mixture of isomers
Synonym(e):
Bis-(hydroxypropyl)-ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)COCC(C)O.CC(O)COC(C)CO.CC(CO)OC(C)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
266.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
130 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?