Merck
481033
Sigma-Aldrich
Titan(III)-oxid
−100 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Dititanium trioxide, Titanium sesquioxide
About This Item
Lineare Formel:
Ti2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.73
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
Partikelgröße
−100 mesh
Dichte
4.49 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Ti]O[Ti]=O
InChI
1S/3O.2Ti
InChIKey
GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Used to study the bioacceptability of medical implant surfaces.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)