Merck
F1557
Sigma-Aldrich
9-Oxofluoren-4-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
9-Fluorenon-4-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.21
Beilstein:
2694801
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
225-227 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17)
InChIKey
AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)