Wichtige Dokumente
39205
Dimethylaminomethyl-polystyrol
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 3-4 mmol/g base loading, matrix crosslinked with 2% DVB
Synonym(e):
Benzyldimethylamin polymer gebunden, Copolymer aus Styrol und Divinylbenzol,dimethylaminomethyliert, Polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol, dimethylaminomethyliert
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Kennzeichnungsgrad
3-4 mmol/g base loading
Verunreinigungen
≤0.5 mmol/g Cl- (resin)
Matrix
crosslinked with 2% DVB
Partikelgröße
200-400 mesh
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?