Merck
731986
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-d5-ethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
(2-Ethyl-d5-amino)ethanol
About This Item
Lineare Formel:
C2D5NHCH2CH2OH
Molekulargewicht:
94.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
169-170 °C (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2
InChIKey
MIJDSYMOBYNHOT-ZBJDZAJPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F
Flammpunkt (°C)
71 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)