Wichtige Dokumente
439932
4-Acetylphenylisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
139 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-37 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isocyanate
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO2/c1-7(12)8-2-4-9(5-3-8)10-6-11/h2-5H,1H3
InChIKey
MOZSVHZOUDIZMF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- (4S,5R)-2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
- (4S,5R)-2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
- 2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl phenyl acetate
- 2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?