Wichtige Dokumente
46920
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyloxy)-succinimid
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
9-Fluorenylmethyl-N-succinimidylcarbonat, Fmoc N-hydroxysuccinimidester, Fmoc-OSu
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyloxy)-succinimid, ≥98.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
150-153 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
imide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C19H15NO5/c21-17-9-10-18(22)20(17)25-19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2
InChIKey
WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?