Wichtige Dokumente
467634
Bariumtitanat(IV)
nanopowder (cubic crystalline phase), <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
Synonym(e):
Titanium barium oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% trace metals basis
Form
nanopowder (cubic crystalline phase)
Dielektrizitätskonstante
150
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
Partikelgröße
<100 nm (BET)
Dichte
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChIKey
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)