Merck
450596
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol)-bis(2-ethylhexanoat)
average Mn ~650
Synonym(e):
PEG bis(2-ethylhexanoate)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO(OCH2CH2)nO2CCH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Mol-Gew.
average Mn ~650
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
Viskosität
50 cP(25 °C)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
hexane, toluene, ethanol, and acetone: soluble
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCO.CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C18H34O4/c1-5-9-11-15(7-3)17(19)21-13-14-22-18(20)16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3
InChIKey
XCQFTFZCTGZCNP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(ethylenglycol)bis(2-ethylhexanoat) (PEG-EH) ist ein Ethylen-Acryl-Elastomer, der als gering volatiler Weichmacher eingesetzt werden kann.
Anwendung
PEG-EH kann ein Gemisch mit Polyvinylidenfluorid (PVDF) bilden, das bei der Herstellung von Elektrolyten für Lithiumbatterien verwendet werden kann. Es wird auch als Additiv bei der Entwicklung von Ionisierungsmethoden für die Massenspektrometrie verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Geringe Volatilität und gute Hitzebeständigkeit. Kompatibel mit einer Vielzahl von Polymeren, darunter Polyester und Polyamide.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Novel microporous poly (vinylidene fluoride) blend electrolytes for lithium-ion batteries
Wang H, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 147(8), 2853-2861 (2000)
A novel all-solid electrolyte based on a co-polymer of poly-(methoxy/hexadecal-poly (ethylene glycol) methacrylate) for lithium-ion cell
Zuo X, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(41), 22265-22271 (2012)
Research and development topics in Analytical Chemistry. Investigation of a cation exchange separation method for the determination of transition metal ions in anaerobic sealants
O'Dea P, et al.
Anal. Proc., 28(3), 82-84 (1991)
Jonathan P Williams et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(11), 1693-1704 (2007-05-03)
A rapid method for the characterisation of polyglycol esters and ethers is described which uses accurate mass desorption electrospray ionisation (DESI) quadrupole time-of-flight mass spectrometry (Q-ToFMS). The results are combined with newly developed software which aids the interpretation of product
Klaus E Andersen et al.
Contact dermatitis, 70(2), 112-116 (2013-10-25)
Allergic reactions to spectacle frames are not unusual. A patient had a reproducible strong allergic patch test reaction to scrapings from the plastic material, and negative patch test results with available spectacle frame chemicals. To identify the culprit allergen in