Wichtige Dokumente
406996
Poly-(ethylenglykol)-bis-(carboxymethyl)-ether
average MN 250, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
Synonym(e):
Polyethylenglykol 250-disäure, Polyglycol 250-disäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly-(ethylenglykol)-bis-(carboxymethyl)-ether, average Mn 250
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 250
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Brechungsindex
n20/D 1.454
Dichte
1.302 g/mL at 25 °C
Ω-Ende
carboxylic acid
α-Ende
carboxylic acid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES String
OCCO.OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3.C2H6O2/c3-1-2(4)5;3-1-2-4/h3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
572.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
300 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?