Merck
176702
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4-deuteroxid -Lösung
25 wt. % in D2O, 99 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
ND4OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Konzentration
25 wt. % in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.334
Dichte
1.056 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
InChIKey
VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)