Wichtige Dokumente
447005
N,N′-Di-tert-butylethylendiamin
98%
Synonym(e):
1,2--(tert.-butylamino)-ethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
Dichte
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C
InChI
1S/C10H24N2/c1-9(2,3)11-7-8-12-10(4,5)6/h11-12H,7-8H2,1-6H3
InChIKey
KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)