Merck
446068
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serinmethylester
97%
Synonym(e):
N-Boc-(D)-Serine methyl ester
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]25/D +18.8°, c = 5 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m1/s1
InChIKey
SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)