Wichtige Dokumente
410489
Boc-Ser-OMe
95%
Synonym(e):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serinmethylester, Boc-L-serin-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −18°, c = 5 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m0/s1
InChIKey
SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)