440914
2,2′-Azo-bis(2-methylpropionamidin) -dihydrochlorid
powder or granules, 97%
Synonym(e):
α,α′-Azodiisobutyramidin -dihydrochlorid, AAPH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder or granules
t1/2
10 hr(56 °C)
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone, dioxane, methanol, ethanol, DMSO and water: soluble
SMILES String
Cl.Cl.CC(C)(\N=N\C(C)(C)C(N)=N)C(N)=N
InChI
1S/C8H18N6.2ClH/c1-7(2,5(9)10)13-14-8(3,4)6(11)12;;/h1-4H3,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H/b14-13+;;
InChIKey
LXEKPEMOWBOYRF-QDBORUFSSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Polymerisationsinhibitor für Acryl-, Vinyl- und Allylmonomere.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?