Wichtige Dokumente
380210
1,1′-Azobis(cyclohexancarbonitril)
98%
Synonym(e):
1,1′-Azobis(cyanocyclohexan), ACHN, VAZO™ Katalysator 88 freie Radikalquelle
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#CC1(CCCCC1)\N=N\C2(CCCCC2)C#N
InChI
1S/C14H20N4/c15-11-13(7-3-1-4-8-13)17-18-14(12-16)9-5-2-6-10-14/h1-10H2/b18-17+
InChIKey
KYIKRXIYLAGAKQ-ISLYRVAYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Self-react. D - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?