Wichtige Dokumente
438960
(R)-(+)-3-Benzyloxy-1,2-propandiol
99%
Synonym(e):
(R)-Glycerin-1-benzylether, 3-O-Benzyl-sn-glycerol, 3-Benzyl-sn-glycerin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +5.5°, c = 20 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
25-29 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m1/s1
InChIKey
LWCIBYRXSHRIAP-SNVBAGLBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)