Wichtige Dokumente
122696
DL-1,2-Isopropylidenglycerin
≥97.0%
Synonym(e):
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, (±)-2,2-Dimethyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan, 1,2-Isopropyliden-rac-glycerin, Solketal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
petroleum ether: miscible
Dichte
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
ketal
SMILES String
CC1(C)OCC(CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?