Merck
438669
Sigma-Aldrich
Tetramethylammoniumsilikat -Lösung
15-20 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Tetramethylammonium salt with silicic acid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)4N(OH) · 2SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
liquid
Konzentration
15-20 wt. % in H2O
Dichte
1.072 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/4C4H12N.O4Si/c5*1-5(2,3)4/h4*1-4H3;/q4*+1;-4
InChIKey
APSPVJKFJYTCTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)