Wichtige Dokumente
433705
Aluminium
evaporation slug, diam. × L 6.3 mm × 6.3 mm, 99.999% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
evaporation slug
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Durchm. × L
6.3 mm × 6.3 mm
Gewicht
~0.5 g (one slug)
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)