419532
2-Methylallylmagnesiumchlorid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
(2-Methyl-2-propenyl)magnesium chloride, Chloro(2-methyl-2-propenyl)magnesium, Chloro(2-methylallyl)magnesium, Methallylmagnesium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
Dichte
0.915 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(=C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-2H2,3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
BJVFGWYBOLMUEM-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-5.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?