Wichtige Dokumente
761206
4-Pentenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonym(e):
4-Pentene-1-magnesium bromide solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.940 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
allyl
SMILES String
Br[Mg]CCCC=C
InChI
1S/C5H9.BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;/h3H,1-2,4-5H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
LHTUYNSQNJOCCB-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
11.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)