Wichtige Dokumente
414638
mono-tert-Butylmalonat
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Verunreinigungen
5% methanesulfonyl chloride
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
90 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9)
InChIKey
NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- dendritic precursor to asymmetric methanofullerenes
- hapten-3,6-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-6-oxohexanoic acid
- hapten-4,3-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-3-oxopropanoic acid
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?