Wichtige Dokumente
412643
Geranylamin
90%
Synonym(e):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-amin, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
105 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[H]\C(CN)=C(\C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8,11H2,1-3H3/b10-7+
InChIKey
AFMZGMJNKXOLEM-JXMROGBWSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)