Wichtige Dokumente
410659
4-Hydroxy-3-methoxyphenylaceton
96%
Synonym(e):
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone, 2-Propiovanillone, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-2-propanone, Guaiacylacetone, Methyl vanillyl ketone, Vanillyl methyl ketone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.55 (lit.)
bp
126-127 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1cc(CC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)5-8-3-4-9(12)10(6-8)13-2/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3
InChIKey
LFVCJQWZGDLHSD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?