Wichtige Dokumente
408069
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
≥98%
Synonym(e):
3-Methoxy-3-methyl-1-butyl alcohol, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Methyl-3-(methyloxy)butan-1-ol, 3-Methyl-3-methoxy-1-hydroxybutane, 3-Methyl-3-methoxybutanol, 3-Methyl-3-methoxybutyl alcohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
Dichte
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
COC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?