Merck
405450
Sigma-Aldrich
Poly(Bisphenol A-co-epichlorhydrin, mit Glycidyl endverkappt
average Mn ~1,075
Synonym(e):
Bisphenol A diglycidyl ether-bisphenol A copolymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
chunks
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~1,075
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
Übergangstemp.
Tg (DSC) 41 °C (onset)
SMILES String
ClCC4OC4.O3C(C3)CO.Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(cc2)O.OC(CO)CO
InChIKey
YCDGZAHDCFWTHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)