Wichtige Dokumente
407968
Ethylenglycoldicyclopentenyletheracrylat
contains 700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
2-(Dicyclopenten-6-yloxy)ethyl acrylate, Dicyclopentyloxyethyl acrylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Enthält
700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
Dichte
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CC(=O)OCCOC1CC2CC1C3C=CCC23
InChI
1S/C15H20O3/c1-2-15(16)18-7-6-17-14-9-10-8-13(14)12-5-3-4-11(10)12/h2-4,10-14H,1,5-9H2
InChIKey
RSVDRWTUCMTKBV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?