Merck
407038
Sigma-Aldrich
Poly-(ethylenglykol)-bis-(carboxymethyl)-ether
average MN 600, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
Synonym(e):
Polyethylenglykol 600-disäure, Polyglycol 600-disäure
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH2(OCH2CH2)nOCH2COOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
Poly-(ethylenglykol)-bis-(carboxymethyl)-ether, average Mn 600
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 600
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Dichte
1.191 g/mL at 25 °C
Ω-Ende
carboxylic acid
α-Ende
carboxylic acid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES String
OCCO.OCC(O)=O
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
572.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
300 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)