Merck
406732
Sigma-Aldrich
Poly(propylenglycol)diglycidylether
average Mn ~380
Synonym(e):
Polyoxypropylene diglycidyl ether
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~380
Brechungsindex
n20/D 1.464
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)