Wichtige Dokumente
406546
10-Undecinsäure
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
bp
180 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CCCCCCCCC#C
InChI
1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h1H,3-10H2,(H,12,13)
InChIKey
OAOUTNMJEFWJPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used:
- As a biochemical probe in an assay for the microsomal hydroxylation of lauric acid (LA), based on HPLC with flow-through radiochemical detection.
- To form molecular layers by adsorbing on the fluorite surface.
- In the supercritical hydrothermal synthesis of iron oxide nanoparticles.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?