Wichtige Dokumente
103799
Pentafluorphenol
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonym(e):
2,3,4,5,6-Pentafluorphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Pentafluorphenol, ReagentPlus®, ≥99%
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
solid
bp
143 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
InChIKey
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- N-protected amino acid in the presence of dicyclohexylcarbodiimide and ethyl acetate.
- t-Butoxycarbonyl-L-alanylglycinein the presence of 1-ethyl-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride.
- Aliphatic dicarboxylic acids in the presence of pyridine, diisopropylcarbodiimide, and acetonitrile.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)