Merck
404667
Sigma-Aldrich
Methyl-3-hydroxy-2-methylenbutyrat
98%
Synonym(e):
Methyl 2-(1-hydroxyethyl)acrylate
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)C(=CH2)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
91 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C(=C)C(C)O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(5(2)7)6(8)9-3/h5,7H,1H2,2-3H3
InChIKey
VLCAYQIMSMPEBW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)