Merck
168092
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat
95%
Synonym(e):
2-(Ethoxycarbonyl)cyclopentanon, Ethylcyclopentanon-2-carboxylat
About This Item
Lineare Formel:
(O=)C5H7CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
Beilstein:
387787
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Phasentransfer-Benzylierungsreaktion von Ethyl-2-Oxocyclopentancarboxylat mit Benzylbromid wurde in einem Mikroreaktor untersucht. Ethyl-2-Oxocyclopentancarboxylat ist an der durch einen Kobalt(II)-Komplex einer Schiffschen Base katalysierten Oxidation primärer und sekundärer Alkohole beteiligt.
Anwendung
Ethyl-2-Oxocyclopentancarboxylat wurde für die stereoselektive Synthese von (±)-cis,cis-Spiro[4.4]nonan-1,6-diol verwendet. Es wurde außerdem bei der Synthese von Tanikolid eingesetzt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
A new synthesis of tanikolide.
Zhai H, et al.
Tetrahedron Letters, 44(14), 2893-2894 (2003)
Masaharu Ueno et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (8)(8), 936-937 (2003-05-15)
Phase-transfer alkylation in a microreactor proceeds smoothly, and the reaction has been found to be more efficient than that in a round-bottomed flask with vigorous stirring; we have observed by an optical microscope study that an interfacial area provided by
Cobalt (II) Schiff's base complex catalysed oxidation of alcohols with dioxygen in the presence of ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate.
Punniyamurthy T and Iqbal J.
Tetrahedron Letters, 35(23), 4007-4010 (1994)
An improved synthesis and resolution of (?)-< i> cis, cis</i>-spiro [4.4] nonane-1, 6-diol.
Nieman JA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4(9), 1973-1976 (1993)