Merck
400920
Sigma-Aldrich
Lithiumzirconat
−80 mesh
About This Item
Lineare Formel:
Li2ZrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Partikelgröße
−80 mesh
SMILES String
[Li+].[Li+].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/2Li.3O.Zr/q2*+1;;2*-1;
InChIKey
PSKLXRHTVCSWPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)